Hlavní dokumenty
86906
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium methoxide solution
20% in methanol (NT)
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH3)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
273.50
Beilstein/REAXYS Number:
4597539
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solution
concentration
20% in methanol (NT)
impurities
≤0.01% halides (as bromide)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
InChI key
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)