Přeskočit na
10852
Mowiol® 10-98
Mw ~61,000
Synonyma:
Poly(vinyl alcohol)
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 460,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 780,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
1 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mol wt
Mw ~61,000
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~1,400 polymerization
ign. residue
≤0.5%
viscosity
9-11 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
108538138281383
form
solid
form
solid
form
crystals
form
crystals
viscosity
9-11 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
5-7 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
7-9 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
mol wt
Mw ~61,000
mol wt
Mw ~47,000
mol wt
Mw ~27,000
mol wt
Mw ~67,000
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~1,400 polymerization
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~1,000 polymerization
extent of labeling
98.0-98.8 mol% hydrolysis, ~600 polymerization
extent of labeling
86.7-88.7 mol% hydrolysis, ~1,400 polymerization
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)