Přeskočit na
809918
Vitamin K2 (MK-4)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyma:
Menaquinone-4-4′,5,6,7,8,8′-13C6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
70 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C6C25H40O2
Molekulová hmotnost:
450.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
70 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
yellow
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
InChI key
DKHGMERMDICWDU-REGRVCIBSA-N
General description
Vitamin K2 or menaquinone (MK) is a type of vitamin K found in animal and fermented food products. Menaquinone-4 (MK-4) is also known as menatetrenone. It is common in the human diet, which is produced by bacterial conversion of vitamin K1.
Application
Vitamin K2 (MK-4)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 is also known as menaquinone-4-4′,5,6,7,8,8′-13C6. It can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
900075809896900077
description
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+7
mass shift
M+6
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)