807788
palmitic-acid-9-hydroxy-stearic-acid
95%
Synonyma:
9-PAHSA
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
33.5 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-23-27-31-34(37)38-32(28-24-20-17-10-8-6-4-2)29-25-21-19-22-26-30-33(35)36/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)
InChI key
MHQWHZLXDBVXML-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)