806811
Silica
mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~2 nm
Synonyma:
Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
surface area
1000 ± 100 m2/g
avg. part. size
1±0.25 μm
particle size
1 μm
pore size
0.1-0.3 cm3/g pore volume
1.9-2.3 nm pore diameter
~2 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.