Merck
804193
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3
powder
Synonyma:
Me3(OMe)tBuXPhos Pd G3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C46H66NO4PPdS
Molekulová hmotnost:
866.48
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
CC1=C([R])C([R])=C(C)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
General description
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)