Hlavní dokumenty
79135
Sigma-Aldrich
Phenylmercury nitrate
basic, ≥97.0% (RT)
Synonyma:
Phenylmercuric nitrate, basic
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5HgNO3·C6H5HgOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
634.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (RT)
form
powder
mp
175-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[Hg]c1ccccc1.[O-][N+](=O)O[Hg]c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.2Hg.NO3.H2O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;2-1(3)4;/h2*1-5H;;;;1H2/q;;2*+1;-1;/p-1
InChI key
DQZCXZOUXZTNCU-UHFFFAOYSA-M
General description
It is used as a preservative for parenteral injections.
Disclaimer
As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. The sales of thimerosal will be restricted for approved applications only, such as preservative in vaccine manufacturing, preservative in eye cosmetics, research use within academia and as reference material only. The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Disinfection
Bentley's Textbook of Pharmaceutics (2012)