Přeskočit na
779539
L-Cystine
Wacker Chemie AG, ≥98.5%
Synonyma:
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 520,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 940,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
89 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.30
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-296-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728094
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Form:
powder
1 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
optical activity
[α]/D -224 to -218°
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
impurities
≤0.02% ammonium, ≤0.2% ninhidrin positive substances (each), ≤10 ppm heavy metals
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.2% loss on drying
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 ppm, sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, Pb: ≤5 ppm
suitability
clear, colorless for appearance of solution
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
General description
This product is supplied from Wacker FERMOPURE® material, but is sold for R&D use only, not for drug, household or other uses.
L-Cystine is an amino acid mainly found in the keratin of hair.
Application
L-Cystine can be used as a starting material for the synthesis of d-biotin, aromatic-bridged cystine cyclic peptides (cystinophanes), chiral imidazolidine disulfides and biodegradable PEGylated gadolinium-diethylenetriamine pentaacetic acid (Gd-DTPA) L-cystine copolymers.
Legal Information
FERMOPURE is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C8755C7602C5735
L-Cystine ≥98% (TLC), crystalline
Sigma-Aldrich
C8755
L-Cystine
L-Cystine from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
C7602
L-Cystine
L-Cystine
SAFC
C5735
L-Cystine
description
Wacker Chemie AG, ≥98.5%
description
≥98% (TLC), crystalline
description
from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
-
assay
≥98.5%
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)