Přeskočit na
77861
2-Phenylethanol
≥99.0% (GC)
Synonyma:
β-PEA, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, PEA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-456-2
Beilstein/REAXYS Number:
1905732
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
1 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.21 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 58 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Phenylethanol is an aromatic alcohol used as a flavoring agent in the cosmetic, perfume, and food industries.
Application
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1533250W285811170275
description
≥99.0% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
natural, ≥99%, FCC, FG
description
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
solid
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylethanol
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
215.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
102 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?