Přeskočit na
777358
Cy5-alkyne
95% (HPLC)
Akční nabídka
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 210,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C49H75N5O10S3
Molekulová hmotnost:
990.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95% (HPLC)
Form:
powder
4 210,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C=C/C=C(C2(C)C)/N(CCCS([O-])(=O)=O)C3=C2C=C(S([O-])(=O)=O)C=C3)=[N+](CCCCCC(NCC#C)=O)C4=C1C=C(S([O-])(=O)=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C37H45N3O10S3.2C6H15N/c1-6-21-38-35(41)16-11-8-12-22-39-31-19-17-27(52(45,46)47)25-29(31)36(2,3)33(39)14-9-7-10-15-34-37(4,5)30-26-28(53(48,49)50)18-20-32(30)40(34)23-13-24-51(42,43)44;2*1-4-7(5-2)6-3/h1,7,9-10,14-15,17-20,25-26H,8,11-13,16,21-24H2,2-5H3,(H3-,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50);2*4-6H2,1-3H3
InChI key
QWDASXHSBBMEPW-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
777323930423777331
description
95% (HPLC)
description
95% (HPLC)
description
≥95%
description
for copper catalyzed click labeling
assay
95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
liquid
form
solid
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)