Merck
930423
CP-alkyne
≥95%
Synonyma:
2,4,6-Trimethyl-1-(methyl((pent-4-yn-1-yloxy)carbonyl)amino)pyridin-1-ium tetrafluoroborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21BF4N2O2
Molekulová hmotnost:
348.14
UNSPSC Code:
41116164
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Application: Chemoproteomics
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C)=[N+](N(C(OCCCC#C)=O)C)C(C)=C1.F[B-](F)(F)F
InChI key
JEYOQLIMTNLUGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
CP-alkyne is a probe that can be used to photochemically label tryptophans. A method was developed using cysteine-reactive compounds including this one to allow for unbiased analysis of proteomic data in quantitative applications (Zanon et al. 2021). The method uses light or heavy labelling with the isotopically labelled desthiobiotin azide (isoDTB) tag for mass spectrometry analysis (Zanon et al. 2020). Analysis then uses the isotopic tandem orthogonal proteolysis activity-based protein profiling (isoTOP-ABPP) workflow (Weerapana et al. 2010, Backus et al. 2016)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)