Hlavní dokumenty
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
Synonyma:
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H19N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
301.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
65-71 °C
SMILES string
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
InChI key
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
Související kategorie
Application
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)