Merck
76030
Palladium on calcium carbonate
~10% Pd, powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Pd
UNSPSC Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Palladium on calcium carbonate, ~10% Pd basis
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>1120 °F
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
concentration
~10% Pd
SMILES string
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI key
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Application
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Hydrogenation catalyst
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium on calcium carbonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)