760110
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol
Synonyma:
Dodecyl Thiol Cyano Thiol
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥96.5% (HPLC)
Quality Level
form
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCCO)C#N
InChI
1S/C19H35NOS3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-23-18(22)24-19(2,17-20)14-13-15-21/h21H,3-16H2,1-2H3
InChI key
SAFBIHFUHZPVOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoly
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.