Hlavní dokumenty
759449
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
97%
Synonyma:
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylamine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
226-232 °C
SMILES string
Nc1nnc2ccccn12
InChI
1S/C6H6N4/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
NCZQAIFOXJOCFI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)