749966
L-Valine-13C5,15N,2,3,4,4,4-d5-(4-methyl-d3)
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyma:
(S)-α-Aminovaleric acid-13C5,15N,2,3,3,4,4,4-d5,4-methyl-d3, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4,4-d5,4-methyl-d3
About This Item
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
295-300 °C (subl) (lit.)
mass shift
M+14
SMILES string
O[13C]([13C@]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D,4+1D,5+1,6+1
Inchi Key
KZSNJWFQEVHDMF-BJZWQILWSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)