Hlavní dokumenty
747386
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide), thiol terminated
average Mn 2,500, PDI ≤1.2
Synonyma:
mercapto PLA, mercapto PLLA, thioPLA
About This Item
Lineární vzorec:
H(C3H4O2)nOC2H4SH
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
optical activity
[α]22/D -138°, c = 0.5% in chloroform
mol wt
average Mn 2,500
transition temp
Tm 127-137 °C
PDI
≤1.2
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
MALDI-TOF MS je nástroj pro potvrzení identity koncových skupin a transformací, ověření úspěšné a úplné konjugace. Funkcionalizované polymery umožňují rychlou a efektivní cestu pro syntézu různých polymerních konjugátů pro mnoho aplikací, pokud je přítomna vhodná koncová skupina.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.
Zobrazit všechny