Přeskočit na
741612
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyma:
DIPA-13C6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
(13CH3)213CHNH13CH(13CH3)2
Molekulová hmotnost:
107.15
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
84 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
741590632384719765
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
assay
95% (CP)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.764 g/mL at 25 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C
mp
-61 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F
Bod vzplanutí (°C)
-17 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1334378-83-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)