Přeskočit na
739103
Ru-MACHO®
solid
Akční nabídka
Synonyma:
Carbonylchlorohydrido{bis[2-(diphenylphosphinomethyl)ethyl]amino}ethyl]amino}ruthenium(II), {Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]amine}carboynlchlorohydridoruthenium(II)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 940,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 150,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H30ClNOP2Ru
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
607.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
1 940,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ru-MACHO®,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
260-290 °C
SMILES string
Cl[Ru].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)NCCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H29NP2.CO.ClH.Ru/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28;1-2;;/h1-20,29H,21-24H2;;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
GQFWSAKCCNATEV-UHFFFAOYSA-M
Application
<ul>
<li><strong>Dehydrogenative Intramolecular Macrolactonization:</strong> Ru-MACHO catalyst is applied in dehydrogenative intramolecular macrolactonization of dihydroxy compounds, demonstrating its efficiency in organic synthesis with potential implications for pharmaceutical synthesis (Jamdade et al., 2022).</li>
<li><strong>Acceptorless Dehydrogenation of Methanol:</strong> Employing Ru-MACHO catalyst in the acceptorless dehydrogenation of methanol to produce carbon monoxide and hydrogen, this process highlights Ru-MACHO′s capability in catalytic transformations and green chemistry applications (Kaithal et al., 2021).</li>
<li><strong>Precapture and Hydrogenation of CO2:</strong> A study on the heterogenized Ru-MACHO catalytic systems for pre-capture and hydrogenation of CO2 into methanol, underscoring the catalyst′s potential in sustainable chemical processes (Szego et al., 2023).</li>
<li><strong>Pressure-dependent Hydrogenative Depolymerization:</strong> The Ru-MACHO catalyst is used for highly selective pressure-dependent hydrogenative depolymerization of polybutylene succinate, demonstrating the catalyst′s versatility in polymer processing and chemical recycling (Johnson et al., 2024).</li>
</ul>
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp. PCT/JP2010-004301.
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
673293804983PHR2951
description
-
description
-
description
95%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
260-290 °C
mp
128 °C (D)
mp
134-208 °C (MP data is all decomp.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?