Hlavní dokumenty
738379
Sigma-Aldrich
Tebuconazol-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C3C13H22ClN3O
Molekulová hmotnost:
310.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH3]C([13CH3])([13CH3])C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100.00 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)