Hlavní dokumenty
734993
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Synonyma:
3-Phenylpyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
142-147 °C
functional group
aldehyde
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
InChI key
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)