Hlavní dokumenty
734799
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8BrN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552
density
1.431 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.1 °F
flash_point_c
86.7 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)