Hlavní dokumenty
734071
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphine oxide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H19OP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
74-82 °C
functional group
phosphine oxide
SMILES string
CC(C)(C)[PH](=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19OP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChI key
RYLNFGJYRKJXQE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)