Hlavní dokumenty
731722
Sigma-Aldrich
Copper(II) tert-butylacetoacetate
97%
Synonyma:
Bis(tert-butylacetoacetato)copper(II)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H26CuO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
377.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: copper
reagent type: catalyst
mp
105-110 °C
SMILES string
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
InChI key
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)