Hlavní dokumenty
730041
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-1-palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42D9H73NO8P
Molekulová hmotnost:
769.13
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C43H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3,4)5)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,41H,6-19,21,23-40H2,1-5H3/b22-20-/i3D3,4D3,5D3
InChI key
SXNXGNVZTLZDHE-DKVGPKMVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)