Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 440,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-786-2
Beilstein/REAXYS Number:
1912879
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
1 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
55-59 °C (lit.)
functional group
ester, nitro
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥99.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form flakes | form - | form liquid |
| mp 55-59 °C (lit.) | mp 94-96 °C | mp - | mp - |
| functional group ester, nitro | functional group ester, nitro | functional group allyl | functional group aldehyde, ester |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-nitrobenzoate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?