Přejít k obsahu
72962
Methyl 4-nitrobenzoate
≥99.0% (GC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-599-2
Beilstein/REAXYS Number:
1912198
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
flakes
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
flakes
mp
94-96 °C
functional group
ester, nitro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)