Hlavní dokumenty
728950
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionaldehyde diethyl acetal
95%
Synonyma:
2-Bromo-1,1-diethoxypropane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H15BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
211.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
1.198 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
ether
SMILES string
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
145.0 °F
flash_point_c
62.8 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)