Přeskočit na
719870
Resomer® RG 503 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 24,000-38,000
Synonyma:
Poly(D,L-lactide-co-glycolide), PLGA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 240,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 860,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
1 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
mol wt
Mw 24,000-38,000
degradation timeframe
<3 months
viscosity
0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 44-48 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Controlled release
Features and Benefits
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Physical form
Biocompatible, biodegradable polymer.
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
739952719889739944
description
acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 24,000-38,000
description
lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 24,000-38,000
description
lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 7,000-17,000
description
lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 38,000-54,000
viscosity
0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
transition temp
Tg 44-48 °C
transition temp
Tg 44-48 °C
transition temp
Tg 42-46 °C
transition temp
Tg 46-50 °C
mol wt
Mw 24,000-38,000
mol wt
Mw 24,000-38,000
mol wt
Mw 7,000-17,000
mol wt
Mw 38,000-54,000
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Portugal
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Excellent quality
    I have been working on the preparation of PLGA nanoparticles as a part of my PhD PROJECT and this product has been consistent with the quality based on the stability of the prepared nanoparticles.
    Helpful?