Hlavní dokumenty
715778
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionaldehyde
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529
density
1.037 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1ccc(CCC=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-8H,2-3H2,1H3
InChI key
ZOXCMZXXNOSBHU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)