Hlavní dokumenty
711977
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-4-(2-propynyl)-L-proline
≥96%
Synonyma:
Boc-(R)-4-propargyl-L-proline
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H19NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
253.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥96%
≥96.0% (TLC)
form
lumps
optical activity
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
InChI key
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)