Hlavní dokumenty
710164
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H2Br2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
298.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
solid
mp
124-129 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
InChI key
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)