Merck
708925
N-[[2-(Diphenylphosphino)phenyl]methylene]-3-methyl-L-valine sodium salt
95%, powder
Synonyma:
Na-tBu-DippAM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H25NNaO2P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
425.44
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-[[2-(Diphenylphosphino)phenyl]methylene]-3-methyl-L-valine sodium salt, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
199 °C (dec.)
SMILES string
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
InChI key
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
Application
Used in asymmetric copper catalyzed conjugate addition
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)