Key Documents
708542
Sigma-Aldrich
(5R,6S)-2-Mesityl-5,6-diphenyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H26BF4N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
483.31
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
187-193 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3[C@@H]([C@@H](OCc3n2)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C26H26N3O.BF4/c1-18-14-19(2)24(20(3)15-18)29-17-28-23(27-29)16-30-26(22-12-8-5-9-13-22)25(28)21-10-6-4-7-11-21;2-1(3,4)5/h4-15,17,25-26H,16H2,1-3H3;/q+1;-1/t25-,26+;/m1./s1
InChI key
OBABAEBTRZTTCY-QGLFPKSOSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c