707678
Cholesterol-25,26,27-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
C[C@H](CCC[13CH]([13CH3])[13CH3])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1+1,2+1,18+1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-GOJYHJQNSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)