Hlavní dokumenty
706957
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H3BrF2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
76-81 °C
functional group
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
InChI key
CZGVAISJIQNQEJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)