Hlavní dokumenty
702188
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Synonyma:
6-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5BrN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
32151613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
130-134 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)