Hlavní dokumenty
692018
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethyl bromide
96%
Synonyma:
1-(2-Bromoethyl)-3-methylbenzene, 1-Bromo-2-m-tolylethane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
199.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.550
bp
101-103 °C/11 mmHg
density
1.307 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChI key
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.9 °F
flash_point_c
109.4 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)