Hlavní dokumenty
687847
Sigma-Aldrich
Quinoxaline N-oxide
97%
Synonyma:
1-Oxide quinoxaline
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
121-125 °C
SMILES string
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChI key
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)