Key Documents
678813
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzaldehyde
97%
Synonyma:
4-Morpholinobenzaldehyde, N-(4-formylphenyl)morpholine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
65-69 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-4,9H,5-8H2
InChI key
FOAQOAXQMISINY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c