Key Documents
676659
Sigma-Aldrich
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl)-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)dioxaborolane, 2-[2-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethynyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H27BO2Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
159-164 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
InChI key
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c