Hlavní dokumenty
674524
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyl alcohol
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5BrO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5037
bp
58-62 °C/100 mbar
density
1.654 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
InChI key
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
170.1 °F - closed cup
flash_point_c
76.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)