Hlavní dokumenty
670596
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol 5,000
About This Item
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Quality Level
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)