Hlavní dokumenty
669474
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethoxy)acetophenone
97%
Synonyma:
4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6BrF3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
48-55 °C
functional group
bromo
fluoro
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI key
AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)