662771
4-Methoxy-13C, d3-benzoic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
form
solid
mp
182-185 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O[13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3,2D,3D,4D,5D
InChI key
ZEYHEAKUIGZSGI-LMNMQMQSSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
365.0 °F - closed cup
flash_point_c
185 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)