Hlavní dokumenty
654116
Sigma-Aldrich
Anilinium hypophosphite
97%
Synonyma:
Phenylammonium phosphinate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10NO2P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
159.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES string
O[PH2]=O.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.H3O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3-2/h1-5H,7H2;3H2,(H,1,2)
InChI key
POIDQJVUTKVRDI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)