Hlavní dokumenty
651737
Sigma-Aldrich
Isobutanesulfonyl chloride
97%
Synonyma:
2-Methyl-1-propylsulfonyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9ClO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
density
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)