Doporučené produkty
assay
95%
form
solid
bp
118-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
55-60 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
oxime
phenyl
Storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(=N/O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3/b9-7+
Inchi Key
JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)