Hlavní dokumenty
647608
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Lineární vzorec:
HOC6H3(OCH3)CH(CH3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
100-104 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C(C)O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-6,10-11H,1-2H3
InChI key
BDRRAMWDUCXAKG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)