Hlavní dokumenty
645826
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Synonyma:
4-Methoxy-N-(4-methoxybenzylidene)aniline, N-(4-Methoxybenzylidene)-4-anisidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H15NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
241.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
146-150 °C (lit.)
functional group
imine
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H15NO2/c1-17-14-7-3-12(4-8-14)11-16-13-5-9-15(18-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b16-11+
InChI key
ZDOHZYPZEUJYKN-LFIBNONCSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)